Learn More
Estándar de aceite lubricante 13: Ca @ 0,100; P @ 0,010; S a 0,450; Zn al 0,250 % en peso en aceite lubricante, VHG™
Código de producto. 17913406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17913406 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17913406 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLOIL13100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de aceite lubricante 13: Ca @ 0,100; P @ 0,010; S a 0,450; Zn al 0,250 % en peso en aceite lubricante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Phosphorus/Calcium/Zinc/Sulfur
CAS 7723-14-0, 7440-70-2, 7440-66-6, 7704-34-9
Métodos XRF
Nombres de analitos o componentes Phosphorus/Calcium/Zinc/Sulfur
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Aceite mineral de 20 cSt
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 0.01%/Calcium 0.1%/Zinc 0.2516%/Sulfur 0.4504%