Learn More
Estándar de aceite lubricante 12: Ca @ 0,005; P @ 0,000; S @ 0,550; Zn al 0,140 % en peso en aceite lubricante, VHG™
Descripción
Estándar de aceite lubricante 12: Ca @ 0,005; P @ 0,000; S @ 0,550; Zn al 0,140 % en peso en aceite lubricante
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphorus/Calcium/Zinc/Sulfur |
| CAS | 7723-14-0, 7440-70-2, 7440-66-6, 7704-34-9 |
| Métodos | XRF |
| Nombres de analitos o componentes | Phosphorus/Calcium/Zinc/Sulfur |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Aceite mineral de 20 cSt |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Phosphorus 0%/Calcium 0.0051%/Zinc 0.1403%/Sulfur 0.5498% |