Learn More
Lubiprostone, TRC
Código de producto. 30137031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137031 50 mg 50 miligramos
30137680 1 mg 1 miligramo
30007910 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137031 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL47350050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136790-76-6
Fórmula molecular C20 H32 F2 O5
Peso molecular (g/mol) 390.46
Sinónimo (11α)-16,16-difluoro-11-hydroxy-9,15-dioxo-Prostan-1-oic acid, Lubiprostone, Ru 0211
Nombre IUPAC 7-[(1R,2R,3R)-2-(4,4-difluoro-3-oxooctilo)-3-hidroxi-5-oxociclopentilo]ácido heptanóico
SMILES CCCCC(F)(F)C(=O)CC[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lubiprostone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H32F2O5/c1-2-3-12-20(21,22)18(25)11-10-15-14(16(23)13-17(15)24)8-6-4-5-7-9-19(26)27/h14-15,17,24H,2-13H2,1H3,(H,26,27)/t14-,15-,17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.2218