Learn More
Lubiprostone, MedChemExpress
Código de producto. 16471038
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471038 5 mg 5 miligramos
16452259 1 mg 1 miligramo
16434447 50 mg 50 miligramos
16418578 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16471038 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0679
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Lubiprostone(SPI-0211;RU0211) is a gastrointestinal agent used for the treatment of idiopathic chronic constipation.
Lubiprostone(SPI-0211
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lubiprostone
Forma física Solid
CAS 136790-76-6
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H32F2O5
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo RU-0211 SPI-0211
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (256.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(F)(F)CCCC)CC[C@@H]([C@@H](C1)O)[C@H](C1=O)CCCCCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 390.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.46
Porcentaje de pureza 98.0%