Learn More
Impureza de lubiprostona 2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lubiprostone Impurity 2 |
| CAS | 2196182-47-3 |
| Fórmula molecular | C20 H30 F2 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 7-((1R,2S)-2-(4,4-Difluoro-3-oxooctyl)-5-oxocyclopent-3-en-1-yl)heptanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30F2O4/c1-2-3-14-20(21,22)18(24)13-11-15-10-12-17(23)16(15)8-6-4-5-7-9-19(25)26/h10,12,15-16H,2-9,11,13-14H2,1H3,(H,25,26)/t15-,16-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCC(F)(F)C(=O)CC[C@H]1C=CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 7-[(1R,2S)-2-(4,4-difluoro-3-oxooctil)-5-oxociclopent-3-en-1-il]heptanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 372.447 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.211 |