Learn More
Lu AF21934, MedChemExpress
Código de producto. 16465707
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465707 5 mg 5 miligramos
16459536 50 mg 50 miligramos
16444286 100 mg 100 miligramos
16442968 10 mg 10 miligramos
16402566 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16465707 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100366
MedChemExpress Lu AF21934 is a selective and brain-penetrant mGlu4 receptor positive allosteric modulator with an EC50 of 500 nM for mGlu4 receptor.
Lu AF21934 is a selective and brain-penetrant mGlu4 receptor positive allosteric modulator with an EC50 of 500 nM for mGlu4 receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lu AF21934
Forma física Solid
CAS 1445605-23-1
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H16Cl2N2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 80 mg/mL (253.81 mM)
SMILES O=C([C@@H]1[C@H](C(N)=O)CCCC1)NC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2
Peso molecular (g/mol) 315.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.2
Porcentaje de pureza 99.75%