Learn More
LTV-1, MedChemExpress
Código de producto. 16463587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463587 50 mg 50 miligramos
16457568 10 mg 10 miligramos
16427506 100 mg 100 miligramos
16420048 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16463587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18667
MedChemExpress LTV-1 is a potent lymphoid tyrosine phosphatase (LYP) inhibitor in T cells with an IC50 of 508 nM. LTV-1 has the potential for autoimmunity treatment.
LTV-1 is a potent lymphoid tyrosine phosphatase (LYP) inhibitor in T cells with an IC50 of 508 nM. LTV-1 has the potential for autoimmunity treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LTV-1
CAS 347379-29-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H20N2O5S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 22.73 mg/mL (48.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC(COC2=CC=C(/C=C(C(N3C4=CC=CC=C4C)=O)\C(NC3=S)=O)C=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 472.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.51
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death