Learn More
LTURM34, MedChemExpress
Código de producto. 16489956
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489956 50 mg 50 miligramos
16473488 10 mg 10 miligramos
16426217 5 mg 5 miligramos
16404666 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489956 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101667
MedChemExpress LTURM34 is a specific DNA-PK inhibitor (IC50=34 nM). LTURM34 exhibits 170-fold selectivity for DNA-PK over PI3K. LTURM34 shows potent antiproliferative activity in a wide range of tumor cell lines.
LTURM34 is a specific DNA-PK inhibitor (IC50=34 nM). LTURM34 exhibits 170-fold selectivity for DNA-PK over PI3K. LTURM34 shows potent antiproliferative activity in a wide range of tumor cell lines.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LTURM34
CAS 1879887-96-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H18N2O3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 65 mg/mL (156.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC=CC(C3=CC=CC4=C3SC5=C4C=CC=C5)=C2OC(N6CCOCC6)=N1
Peso molecular (g/mol) 414.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.48
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease