Learn More
Tocris Bioscience™ LTURM 34
Código de producto. 30306748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30306748 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30306748 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5834/10
Potent DNA-PK inhibitor; also increases CRISPR-Cas9 deletion efficiency
LTURM 34 is a potent DNA-PK inhibitor (IC50 = 34 nM). Exhibits 170-fold selectivity for DNA-PK over PI3-K. Attenuates proliferation of a wide range of tumor cell lines in vitro. LTURM 34 also increases CRISPR-Cas9 deletion efficiency.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-(4-Dibenzothienyll)-2-(4-morpholinyl)-4H-1,3-benzoxazin-4-one
CAS 1879887-96-3
Cantidad 10 mg
Objetivo DNA-dependent Protein Kinase Inhibitors
Fórmula molecular C24H18N2O3S
Pureza 0.98