Descripción
- El Axygen LTS Las puntas compatibles están diseñadas ergonómicamente para reducir las molestias y están optimizadas para funcionar con Rainin LiteTouch Pipetas
- Las puntas ofrecen una comodidad que puede sentir con una reducción de la fuerza requerida para sellar y expulsar, lo que permite una experiencia optimizada desde la aspiración hasta la dispensación.
- Área de sellado flexible optimizada para trabajar con LTS Las pipetas permiten utilizar menos fuerza durante el pipeteo.
- Líneas de graduación para comprobaciones rápidas de precisión
- Diseño de punta fina para dispensar muestras nítidas
- Ultra claro USP Resina de clase VI
- Todas las puntas están certificadas como libres de ARNasa/DNasa, ADNg humano, inhibición de PCR y no pirogénicas.
- Las puntas se ofrecen en una variedad de formatos de embalaje: en estantería, en estantería/filtrado, estación de puntas, pilas de recarga y nuestra solución más sustentable: Axygen HybridRack™ Puntas de pipeta.
- El producto no estéril es autoclavable a 122 °C durante 15 minutos.
- Fabricado en el USA y conocer ISO estándares
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 200 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Estándar |
| Tipo de producto | Puntas de pipeta |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (equipo) | Rainin LTS LiteTouch |
| Mostrar más |
A menos que se especifique lo contrario, todos los productos son solo para uso en investigación o uso general de laboratorio. *No está destinado a ser utilizado en procedimientos diagnósticos o terapéuticos. No apto para uso humano. Estos productos no están destinados a mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el medio ambiente, donde dichos organismos pueden ser nocivos para los seres humanos o el medio ambiente. Corning Life Sciences no hace ninguna afirmación sobre el rendimiento de estos productos para aplicaciones clínicas o de diagnóstico. Los productos de Corning no están diseñados ni probados específicamente para pruebas de diagnóstico. Muchos Corning Los productos, aunque no son específicos para pruebas de diagnóstico, se pueden utilizar en el flujo de trabajo y la preparación de la prueba a discreción del cliente. Los clientes pueden utilizar estos productos para respaldar sus reclamaciones. No podemos hacer ninguna afirmación ni declaración de que nuestros productos estén aprobados para pruebas de diagnóstico, ni directa ni indirectamente. El cliente es responsable de cualquier prueba, validación y/o presentación reglamentaria que pueda requerirse para respaldar la seguridad y eficacia de la aplicación prevista.