Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación calentado/refrigerado ecocool™
Código de producto. 15419224
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
De -20 °C a +100 °C
De -25 °C a +150 °C
Capacidad (métrico):
5 L
6 L
Modelo:
ecocool™ 100
ecocool™ 150
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura Capacidad (métrico) Modelo Tamaño de la unidad
15419224 De -25 °C a +150 °C 6 L ecocool™ 150 cada uno
15499214 De -20 °C a +100 °C 5 L ecocool™ 100 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15419224 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor ECOCOOL 150R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6060.00€
    5454.00€ / paquete de 1
    Ahorro 606.00€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Ahorra hasta un 80 % frente a las unidades compresoras estándar. Los baños termostáticos calefactados/refrigerados ecocool™ de Grant Instruments™ se suministran montados como kits listas para usar, con conectores, clips y tubos accesorios de s
  • El modo «ecológico» optimiza el control de refrigeración necesario, lo que permite un enfriamiento rápido cuando es necesario.
  • Verdadero ahorro energético frente a las unidades de la competencia que solo encienden o apagan el compresor.
  • Interfaz de usuario intuitiva
  • Drenaje delantero con válvula sin derrames.
  • Construido en Gran Bretaña con las más altas especificaciones, 5 días de envío, 4 año de garantía líder en la industria.
  • Diseño moderno, elegante y atractivo
  • Funcionamiento en armonía de termostato y refrigerador, ninguno funcionará solo, lo que elimina cualquier riesgo de sobrecalentamiento o congelación.
  • Interruptor delantero único para comodidad del usuario.
  • No hay rejillas de ventilación laterales - localice para adaptarse al usuario, no a la unidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 6 L
Capacidad de refrigeración 400 W a 20 °C, 330W a 10 °C, 200 W a 0 °C, 109 W a -10 °C, 60 W a -10 °C
Intervalo de temperatura De -25 °C a +150 °C
Pantalla A color TFT QVGA
Capacidad calorífica 6 L
Modelo ecocool™ 150
Preconfiguración de temperatura 3
Estabilidad de la temperatura 0,02 °C
Garantía 4 años
Anchura (métrico) 245 mm
Anchura (métrico) interior 154 mm
Altura (métrico) 640 mm
Fondo interior (métrico) 118 mm
Peso con embalaje (métrico) 29 kg
Tensión 120/230 V
Frecuencia 50/60 Hz