Descripción
- La válvula de control de presión LT 5.28 se utiliza para regular la presión en la cubierta de control de temperatura del recipiente del reactor de laboratorio después de desconectar las mangueras de control de temperatura.
- La válvula evita la formación de una sobrepresión, que podría resultar de un cambio de temperatura del medio en la cubierta de control de temperatura.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Cubierta de control de temperatura del recipiente del reactor de laboratorio |