Learn More
LSZ-102, MedChemExpress
Código de producto. 16474468
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16474468 10 mg 10 miligramos
16417197 5 mg 5 miligramos
16410787 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16474468
Marca: Medchem Express HY111486
MedChemExpress LSZ-102 is a potent, orally bioavailable selective estrogen receptor degrader with an IC50 of 0.2 nM.
LSZ-102 is a potent, orally bioavailable selective estrogen receptor degrader with an IC50 of 0.2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LSZ-102
CAS 2135600-76-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H17F3O4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (212.56 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(OC2=C(C3=CC=C(F)C=C3C(F)(F)C)SC4=CC(O)=CC=C42)C=C1
Peso molecular (g/mol) 470.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.46
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death