Learn More
Corning™ LSE™ Accesorio para incubadora con agitación, plataformas
Código de producto. 16855721 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
12 abrazaderas para matraces de 250 mL
20 abrazaderas para matraces de 125 mL
30 abrazaderas para matraces de 50 mL
6 abrazaderas para matraz de 1 L
8 abrazaderas para matraces de 500 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye
16855721 30 abrazaderas para matraces de 50 mL
16815721 6 abrazaderas para matraz de 1 L
16825721 8 abrazaderas para matraces de 500 mL
16835721 12 abrazaderas para matraces de 250 mL
16845721 20 abrazaderas para matraces de 125 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16855721 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 480166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.37€
    741.34€ / paquete de 1
    Ahorro 57.03€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para usar con LSE Incubadora con agitación de 71 L
Con abrazaderas para matraces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Plataforma
Para utilizar con (equipo) Incubador con agitación LSE 71L
Incluye 30 abrazaderas para matraces de 50 mL