Learn More
Corning™ Agitador orbital LSE™ sin plataforma
Código de producto. 11991991 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Enchufe del Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
11991991 Enchufe del Reino Unido cada uno
11961991 Enchufe de la UE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11991991 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6782NP
Dos opciones de plataforma de acero inoxidable.
El agitador orbital Corning LSE satisface una gran variedad de aplicaciones de agitación y mezcla. Un potente motor sin escobillas y un mecanismo de agitador con contrapeso proporcionan un funcionamiento suave durante años sin problemas. Hay disponibles diferentes plataformas (se solicitan por separado) que se intercambian fácilmente.
  • Dos opciones de plataforma de acero inoxidable
  • Órbita de 19 mm para la aireación de cultivos y geles de tinción
  • Gran pantalla digital con control de un solo mando
  • Control digital de la velocidad y el tiempo de agitación
  • Seguro para uso en salas frías o incubadoras
  • Capacidad máxima: 4 x 1 l, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml o 16 x 125 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 19 mm
Intervalo de velocidad De 20 a 300 rpm
Tensión 230 V
Amperaje 0,25 A
Tipo de tapón Enchufe del Reino Unido
Frecuencia 50/60 Hz
Material Plataforma de acero inoxidable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 312 X 255 X 130 mm
Altura (métrico) 130 mm
Longitud (métrico) 312 mm
Anchura (métrico) 255 mm
Peso (métrico) 7,3 kg
Modelo NP
Intervalo del temporizador 30 s a 99 min, 50 s en pasos de 10 s, menos de 10 min en pasos de 1 s, función de HOLD del temporizador