Learn More
Corning™ Agitador orbital LSE™ con plataforma plana
Código de producto. 11981991 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Enchufe del Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
11981991 Enchufe del Reino Unido cada uno
10359009 Enchufe de la UE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11981991 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6782FP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00€
    1198.47€ / paquete de 1
    Ahorro 86.53€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Ideal para teñir y lavar geles frágiles
El agitador orbital de baja velocidad Corning LSE incluye una plataforma de 30 x 30 cm, y es ideal para teñir y desteñir geles, lavar blots y realizar aplicaciones de mezcla en general. La velocidad se puede ajustar de 3 a 60 rpm, y el temporizador se puede ajustar para un máximo de 2 horas o para un funcionamiento continuo.
  • Ideal para teñir y lavar geles frágiles
  • El movimiento suave evita la formación de espuma de líquidos
  • Control analógico sencillo con mandos de giro sencillo
  • Órbita de 19 mm para transferencia, tinción de gel y mezcla general
  • Seguro para uso en salas frías e incubadoras
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Órbita 19 mm
    Intervalo de velocidad De 3 a 60 rpm
    Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 70 °C
    Amperaje 0,15 A
    Tipo de tapón Enchufe del Reino Unido
    Frecuencia 50/60 Hz
    Dimensiones (L x An) 295 x 295 mm
    Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 340 x 295 x 160 mm
    Altura (métrico) 160 mm
    Longitud (métrico) 395 mm
    Longitud de la plataforma (métrico) 295 mm
    Anchura (métrico) 295 mm
    Peso (métrico) 5 kg
    Modelo FP
    Estilo de plataforma Plano
    Intervalo del temporizador De 20 a 120 en pasos de 10 minutos, función HOLD