Learn More
Corning™ Rotores de ángulo fijo LSE™
Código de producto. 11367681 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
18 x 1,5 mL
6 x 50 mL
12 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
11367681 6 x 50 mL cada uno
11397681 18 x 1,5 mL cada uno
11377681 12 x 15 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11367681 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 480136
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1069.63€
    959.57€ / paquete de 1
    Ahorro 110.06€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Rotores con distintas configuraciones de capacidad y tamaño de tubos
Este es un rotor opcional para 6 tubos de 50 ml, para usar con Corning™ Centrífuga compacta LSETM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor
Capacidad 6 x 50 mL
Vel. máx 6.000 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga compacta Corning™ LSE™
Ángulo Fijo