Includes
Tapa de bloque
El Corning Los calentadores de baño seco digitales están disponibles en configuraciones de uno, dos y cuatro bloques y proporcionan un amplio rango de temperatura de °hasta 150 C, lo que los hace útiles para una variedad de aplicaciones en biología molecular, histología, laboratorios clínicos, ambientales e industriales. Se han diseñado para incorporar la mejor combinación de características, como la capacidad para bloques, doble pantalla y una sonda de temperatura externa que ofrece a los investigadores de ciencias de la vida la confianza y eficacia que necesitan para trabajar con muestras valiosas.
- Capacidad de uno, dos y cuatro bloques para maximizar el procesamiento de muestras
- Doble pantalla para facilitar la monitorización de temperatura y tiempo
- USB La conectividad permite la trazabilidad de los datos
- La cámara de bloques moldeada proporciona una excelente uniformidad de la temperatura
- **Los bloques se venden por separado**
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | UE |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +5° hasta 150 °C |
| Tipo | Termobloque |
| Pantalla | Digital, dual |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios de biología molecular, histología, clínicos, medioambientales e industriales |
| Incluye | Tapa de bloque |
| N.º de bloques | 2 |
| Exactitud de temperatura | ±0,3 °C |
| Uniformidad de temperatura | ±0,2 °C |
| Anchura (imperial) | 8,3 in |
| Mostrar más |