Learn More
VELP Scientifica Agitador de varillas LS
Código de producto. 17423652 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 50 a 2000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
17423652 De 50 a 2000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 17423652 Proveedor VELP Scientifica N.º de proveedor SA201A0151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00€
    846.03€ / paquete de 1
    Ahorro 188.97€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Agitador analógico de varilla con par de 40 Ncm capaz de agitar hasta 25 L.
Potente, seguro y fácil de usar.
  • El LS es un agitador de varillas intuitivo que garantiza la seguridad con protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento.
  • Fácil de instalar, resistente y con un tamaño reducido, LS es su mejor opción para muestras de viscosidad media.
  • VELP LS garantiza un arranque suave y una agitación vigorosa incluso a la máxima velocidad.
  • LS puede alcanzar velocidades de 2000 rpm y agitar hasta 25 L. El dispositivo puede gestionar la viscosidad, con un máximo de 25.000 mPa *s.
  • El portabrocas fácil de cerrar es fácil y puede alojar ejes de hasta 10 mm de diámetro y no requiere ninguna herramienta.
Resistente y ligero
  • LS está diseñado para ofrecer una larga vida útil, incluso en condiciones de funcionamiento difíciles.
  • La estructura especial de tecnopolímero y el IP 40 garantizan una buena resistencia química y una manipulación especial, estando entre los más ligeros del mercado.
  • El robusto motor garantiza un funcionamiento continuo a lo largo de los años, sin costes de mantenimiento adicionales.
Especificaciones
Velocidad De 50 a 2000 rpm
Capacidad 25 L
Pantalla Analógico
Tensión 110/230 V
Altura (imperial) 8,5 in
Altura (métrico) 215 mm
Longitud (imperial) 7,7 in
Longitud (métrico) 196 mm
Anchura (imperial) 3,1 in
Anchura (métrico) 80 mm
Material Tecnopolímero, aleación de aluminio pintada con epoxi
Tipo Agitador de varillas