Learn More
LRRK2 inhibitor 1, MedChemExpress
Código de producto. 16475346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475346 100 mg 100 miligramos
16467197 5 mg 5 miligramos
16450787 50 mg 50 miligramos
16424478 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16475346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111493
MedChemExpress LRRK2 inhibitor 1 is a potent, selective and oral LRRK2 inhibitor with an pIC50 of 6.8.
LRRK2 inhibitor 1 is a potent, selective and oral LRRK2 inhibitor with an pIC50 of 6.8.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LRRK2 inhibitor 1
CAS 1802525-61-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23N5O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (157.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCOC1=NC(NC2=C(OC)C=C(C(N3CCOCC3)=O)C=C2)=NC4=C1C=CN4
Peso molecular (g/mol) 397.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.43
Porcentaje de pureza 99.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation