Learn More
LRRK2-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16465176
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465176 100 mg 100 miligramos
16454238 10 mg 10 miligramos
16440577 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16465176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10875
MedChemExpress LRRK2-IN-1 is a potent and selective LRRK2 inhibitor with IC50 of 6 nM and 13 nM for LRRK2 (G2019S) and LRRK2 (WT), respectively.
LRRK2-IN-1 is a potent and selective LRRK2 inhibitor with IC50 of 6 nM and 13 nM for LRRK2 (G2019S) and LRRK2 (WT), respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LRRK2-IN-1
CAS 1234480-84-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H38N8O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (52.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(OC)=C(NC2=NC=C3C(N(C4=C(C(N3C)=O)C=CC=C4)C)=N2)C=C1)N5CCC(CC5)N6CCN(CC6)C
Peso molecular (g/mol) 570.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 570.69
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease