missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRRC6 Monoclonal Antibody (OTI6D4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17546183
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17546183 100 μL 100 microlitros
17566183 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17546183 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA806108

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LRRC6 may be involved in spermatocytogenesis or prophase of meiosis.

Especificaciones

Antígeno LRRC6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6D4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica LRRC6
N.º de referencia del gen Q86X45
Alias de gen CILD19, LRTP, TSLRP
Símbolos de los genes LRRC6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human LRRC6 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23639
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.