missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LRP5 Monoclonal Antibody (2B11)

Código de producto. 15398040
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15398040 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15398040 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA517113

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-17113 targets LRP5 in FACS, indirect ELISA, and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-17113 immunogen is purified recombinant fragment of human LRP5 expressed in E. Coli. MA5-17113 detects LRP5 which has a predicted molecular weight of approximately 179kDa.

LDL related proteins, LRP 5 and LRP 6, are members of the LDL receptor superfamily, which were found to be involved in the canonical Wnt signaling pathway. Mammalian LRP 6 was shown to bind to Wnt 1 and enhance Wnt-induced developmental processes in Xenopus embryos. Mice lacking LRP 6 exhibited developmental defects that are similar to those caused by deficiencies in various Wnt proteins. Recent work also shows that Wnt proteins induce the binding of LRP 5 to Axin, leading Axin degradation and beta catenin stabilization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LRP5
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2B11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% sodium azide
génica LRP5
N.º de referencia del gen O75197
Alias de gen BMND1; EVR1; EVR4; HBM; HGNC:6697; LDL receptor related protein 5; low density lipoprotein receptor-related protein 5; low density lipoprotein receptor-related protein 7; low-density lipoprotein receptor-related protein 5; Low-density lipoprotein receptor-related protein 7; LR3; Lrp5; LRP-5; LRP7; LRP-7; mKIAA4142; OPPG; OPS; OPTA1; VBCH2
Símbolos de los genes LRP5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human LRP5 expressed in E. Coli.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4041
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.