Learn More
LRE1, MedChemExpress
Código de producto. 16475797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475797 5 mg 5 miligramos
16423068 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16475797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100524
MedChemExpress LRE1 is a specific and allosteric inhibitor of soluble adenylyl cyclase.
LRE1 is a specific and allosteric inhibitor of soluble adenylyl cyclase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LRE1
Forma física Powder
CAS 1252362-53-0
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H13ClN4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (445.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(N(CC2=CC=CS2)C3CC3)=CC(Cl)=N1
Peso molecular (g/mol) 280.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.78
Porcentaje de pureza 99.59%