Descripción
Las características destacadas son su navegación intuitiva por el menú, la conexión integrada de sensores de pH y temperatura, así como varias interfaces que permiten la visualización y el almacenamiento de datos relevantes del proceso en un PC. Utilizando el software de laboratorio labworldsoft™ (accesorio) es posible incluso controlar el reactor a través de PC y hacer más ajustes. Además, se integra una conexión de válvula de control para conectar una válvula magnética (accesorio) para el control del agua de refrigeración basado en programas.
El medio puede calentarse a una temperatura máxima fija de 120 °C o a una temperatura establecida por el calentador de la parte inferior del depósito. Un sensor de temperatura dentro del medio garantiza que se alcance la temperatura establecida. La entrega incluye tanto un sensor de temperatura PT 100.30 como el receptáculo correspondiente LR 1000.61 para la tapa.
- Componentes en contacto con el medio: acero inoxidable (ALSI 316 l), FFKM, PTFE, PEEK, vidrio borosilicatado 3.3
- Gran pantalla TFT fácil de leer para una navegación sencilla por el menú
- Conexión de la válvula de control integrada para conectar una válvula magnética (accesorio) para el control de agua de refrigeración según el programa
- Función de pesaje integrada
- La medición de la tendencia de par de torsión indica cambios en la viscosidad del producto
- Conexión de sensor de pH integrado
- Interfaz USB y RS 232 para utilizar la unidad con el software de laboratorio labworldsoft
- Conectores de unión estándar en la tapa: 2 NS 29, 2 NS 14, 2 GL 14 para la adaptación flexible de otros equipos
- También puede usarse con ULTRA-TURRAX™ T 25 digital (accesorio)
- Válvula de vacío incluida en la entrega
- Agitador de áncora con rascadores de PTFE
- Conectores para unir una fuente de refrigeración a la parte posterior del dispositivo
- Circuito de seguridad ajustable manual
- Cierre de seguridad integrado cuando se retira el depósito o la tapa de la base
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1000 ml |
| Temperatura máxima | 120 °C |
| Material | AISI 316L, 1.4571, vidrio borosilicatado 3.3, PTFE, PEEK, FFKM |
| Peso (métrico) | 23 kg |
| Incluye | Sensor de temperatura PT 100.30,, receptáculo LR 1000.61 para la tapa |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.