Learn More
IKA™ Sistema básico LR 1000
Código de producto. 17832804 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17832804 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17832804 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0020119960
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
El LR 1000 basic es un reactor de laboratorio modular y rentable diseñado para optimizar procesos de reacción química, así como para aplicaciones de mezcla, dispersión y homogeneización a escala de laboratorio.
  • El LR 1000 basic es un reactor de laboratorio modular y rentable diseñado para optimizar procesos de reacción química, así como para aplicaciones de mezcla, dispersión y homogeneización a escala de laboratorio.
  • El reactor está especialmente diseñado para los requisitos de aplicación únicos que definen las industrias cosmética y farmacéutica.
  • La temperatura del medio puede alcanzar los 120 °C.
  • La temperatura de la fuente de calor, que se encuentra en el fondo del recipiente, se controla en consecuencia para alcanzar la temperatura establecida dentro del medio. Este paquete incluye un sensor de temperatura PT 100.30 y el receptáculo correspondiente LR 1000.61 para la tapa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 mL
Temperatura máxima 22 kg
Material Acero inoxidable (316 L)