Learn More
IKA™ Recipiente de reactor de laboratorio LR 1000.3
Código de producto. 15879871 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15879871 1000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15879871 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025001955
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para optimizar y reproducir reacciones químicas, mezclar, dispersar y homogeneizar procesos a escala de laboratorio.
  • Los sistemas más avanzados cuando se trata de optimizar y reproducir procesos de reacción química, mezclas, dispersiones y homogeneizaciones a escala de laboratorio.
  • Se pueden personalizar de forma individual para realizar numerosas tareas, entre las que se incluyen: la producción de cremas y lociones y la trituración y desintegración de sólidos y fibras en líquidos o polímeros.
  • Hay disponibles recipientes de pared única o doble pared fabricados con vidrio de borosilicato o acero inoxidable, cada uno con o sin válvula de descarga inferior.
  • La funcionalidad, la seguridad y la longevidad son los principales objetivos en el desarrollo de reactores de laboratorio IKA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material FFKM, PEEK, Vidrio borosilicatado (3.3)
Incluye 6 conectores
Tipo de producto Recipiente de reactor
Junta cónica estándar 2 x NS 29, 2 x NS 14, 2 x GL 14