missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LPA2 antagonist 1, MedChemExpress

Código de producto. 16467426
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16467426 100 mg 100 miligramos
16459937 5 mg 5 miligramos
16457458 10 mg 10 miligramos
16403487 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16467426 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18075

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress LPA2 antagonist 1 is a LPA2 antagonist with an IC50 of 17 nM.

LPA2 antagonist 1 is a LPA2 antagonist with an IC50 of 17 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material LPA2 antagonist 1
CAS 1017606-66-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23Cl2N5O2S2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (199.82 mM) ∣DMF : ≥ 100 mg/mL (199.82 mM)
SMILES ClC1=C(Cl)C=C(S(=O)(N2CCN(C[C@@H](NC3=NC=NC4=C3SC=C4C)C)CC2)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 500.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.46
Porcentaje de pureza 99.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.