Learn More
Thermo Scientific™ Agitador vótex LP
Código de producto. 15288834 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón US
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
15288834 Tapón US cada uno
1 options
Código de producto. 15288834 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88880017
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mezcle las muestras de modo continuo o discontinuo con el mezclador vórtex de perfil bajo.
Mezcle las muestras de modo continuo o discontinuo con el mezclador Thermo Scientific™ LP Vortex.
  • Diseño de perfil bajo y tamaño reducido.
  • Función continua o de impulsos.
  • Control de velocidad: De 0 a 3000 rpm
  • Funciones de seguridad para posibles sobrecargas integradas.
Información para pedidos:
Amplia variedad de accesorios opcionales para adaptarse a diferentes tipos de recipiente.
Garantía
Garantía de 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 0 a 3000 rpm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Tensión De 100 a 240 V
Tipo de producto Mixer
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Tapón US
Frecuencia 50/60 Hz
Material Rubber Platform
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8.3 x 6.1 x 3.3 in. (210 x 154 x 83 mm)
Altura (imperial) 3.3 in.
Altura (métrico) 83 mm
Longitud (imperial) 8.3 in.
Longitud (métrico) 210 mm
Anchura (imperial) 6.1 in.
Anchura (métrico) 154 mm
Peso con embalaje (imperial) 6.8 lb.
Peso con embalaje (métrico) 3.1 kg
Modelo LP Vortex Mixer
Modos de funcionamiento Continuous, Touch
Garantía y oferta de servicio 2 años
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.