Learn More
Loxoprofeno sódico (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30466091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466091 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30466091 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL472900250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Loxoprofen sodium salt
CAS 80382-23-6
Fórmula molecular C15 H17 O3 . Na
Cantidad 250 mg
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]-, sodium salt (9CI), CS 600, CS 600 (antiinflammatory), Lobu, Loxonin, Loxoprofen sodium, Sodium 2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propionate, Sodium loxoprofen
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18O3.Na/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16;/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CC(C(=O)[O-])c1ccc(CC2CCCC2=O)cc1
Nombre IUPAC 2-[4-[(2-oxociclopentil)metil]fenil]propanoato de sodio
Peso molecular (g/mol) 268.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1075
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.