Learn More
Loxoprofeno sódico (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30477424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477424 5 g 5 g
30467342 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4729005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Loxoprofen sodium salt
CAS 80382-23-6
Fórmula molecular C15 H17 O3 . Na
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]-, sodium salt (9CI), CS 600, CS 600 (antiinflammatory), Lobu, Loxonin, Loxoprofen sodium, Sodium 2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propionate, Sodium loxoprofen
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18O3.Na/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16;/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CC(C(=O)[O-])c1ccc(CC2CCCC2=O)cc1
Nombre IUPAC 2-[4-[(2-oxociclopentil)metil]fenil]propanoato de sodio
Peso molecular (g/mol) 268.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1075