Learn More
Loxoprofeno sódico, Mikromol™
Descripción
Loxoprofeno sódico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Loxoprofen sodium salt |
| CAS | 80382-23-6 |
| Nombres de analitos o componentes | rac-Loxoprofen sodium salt |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C15 H17 O3 . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | α-Methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]benzeneacetic Acid Sodium Salt, CS 600, Loxonin, Sodium 2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propionate, Sodium Loxoprofen |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18O3.Na/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16;/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CC(C(=O)[O-])c1ccc(CC2CCCC2=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(2-oxociclopentil)metil]fenil]propanoato de sodio |
| Mostrar más |