Learn More
Loxoprofeno Dihidrato Sódico, TRC
Código de producto. 30138580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138580 500 mg 500 miligramos
30007684 50 mg 50 miligramos
30012166 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138580 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL469378500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 226721-96-6
Fórmula molecular C15H17NaO3 . 2H2O
Peso molecular (g/mol) 304.31
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]-, sodium salt, hydrate (1:1:2), Benzeneacetic acid, α-methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]-, sodium salt, dihydrate (9CI), Loxonin, Loxoprofen sodium dihydrate, Loxoprofen sodium hydrate, Sodium Loxoprofen dihydrate, Sodium 2-[4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propanoate dihydrate, α-Methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]benzeneacetic acid sodium salt dihydrate, 2-[4-[(2-Oxocyclopentan-1-yl)methyl]phenyl]propionic acid sodium salt dihydrate, 2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propanoic acid sodium salt dihydrate
Nombre IUPAC sodio; 2-[4-[(2-oxociclopentil)metil]fenil]propanoato; dihidrato
SMILES O.O.[Na+].CC(C(=O)[O-])c1ccc(CC2CCCC2=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loxoprofen Sodium Dihydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18O3.Na.2H2O/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16;;;/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1287
Porcentaje de pureza >95%