Learn More
Thermo Scientific Chemicals Loxoprofeno de sodio
Código de producto. 17271176 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17271176 5 g 5 g
17281176 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17271176 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467120050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80382-23-6
Fórmula molecular C15H17NaO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loxoprofeno de sodio
Cantidad 5 g
Solubilidad Solubilidad de la solución acuosa: soluble. Otras solubilidades: soluble en cloroformo, metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 268,29
Clave InChI BAZQYVYVKYOAGO-UHFFFAOYNA-M
SMILES O.O.[Na+].CC(C([O-])=O)C1=CC=C(CC2CCCC2=O)C=C1
Nombre IUPAC sodium 2-{4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]phenyl}propanoate dihydrate
Peso molecular (g/mol) 304.32