Learn More
Loxoprofeno L-Éster de Metol, TRC
Código de producto. 30479825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479825 1 g 1 g
30467676 250 mg 250 miligramos
30467229 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3051901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1091621-63-4
Fórmula molecular C25H36O3
Peso molecular (g/mol) 384.56
Sinónimo Loxoprofen Related Compound 14, alpha-Methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]-benzeneacetic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester
Nombre IUPAC [(1R,2S,5R)-5-metil-2-propano-2-ilciclohexilo] 2-[4-[(2-oxociclopentilo)metil]fenil]propanoato
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)C(C)c2ccc(CC3CCCC3=O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loxoprofen L-Methol Ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H36O3/c1-16(2)22-13-8-17(3)14-24(22)28-25(27)18(4)20-11-9-19(10-12-20)15-21-6-5-7-23(21)26/h9-12,16-18,21-22,24H,5-8,13-15H2,1-4H3/t17-,18?,21?,22+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.2664