Learn More
Loxiglumide, MedChemExpress
Código de producto. 16478738
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478738 10 mg 10 miligramos
16474647 50 mg 50 miligramos
16428856 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16478738 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2154
MedChemExpress Loxiglumide is a cholecystokinin (CCK-1) receptor antagonist.
Loxiglumide is a cholecystokinin (CCK-1) receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loxiglumide
CAS 107097-80-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H30Cl2N2O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo CR-1505
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.74 mM)
SMILES O=C(O)CCC(NC(C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)=O)C(N(CCCOC)CCCCC)=O
Peso molecular (g/mol) 461.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism