Learn More
Loxapina USP Compuesto relacionado A, Mikromol™
Código de producto. 30460679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460679 4 x 25 mg -
30049842 25 mg 25 miligramos
30049429 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460679 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1530.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Loxapina USP Compuesto relacionado A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]oxazepine
CAS 3454-96-4
Nombres de analitos o componentes 3-Chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]oxazepine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H18 Cl N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 3-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, Loxapine Related Compound A, Loxapine Related Compound A
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18ClN3O/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-7-6-13(19)12-17(14)23-16-5-3-2-4-15(16)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Oc4cc(Cl)ccc24
Nombre IUPAC 9-cloro-6-(4-metilpiperazin-1-il)benzo[b][1,4]benzoxazepina
Peso molecular (g/mol) 327.81
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1138 g/mol