Learn More
Loxapina USP Compuesto relacionado A, Mikromol™
Descripción
Loxapina USP Compuesto relacionado A
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]oxazepine |
| CAS | 3454-96-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]oxazepine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H18 Cl N3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 3-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, Loxapine Related Compound A, Loxapine Related Compound A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18ClN3O/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-7-6-13(19)12-17(14)23-16-5-3-2-4-15(16)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Oc4cc(Cl)ccc24 |
| Nombre IUPAC | 9-cloro-6-(4-metilpiperazin-1-il)benzo[b][1,4]benzoxazepina |
| Mostrar más |