Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Loxapine succinate |
| CAS | 27833-64-3 |
| Punto de fusión | 151.0°C to 154.0°C |
| Fórmula molecular | C18H18ClN3O·C4H6O4 |
| Fórmula lineal | 445·9 |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: sparingly soluble. |