Learn More
Loxapine succinate, MedChemExpress
Código de producto. 16437276
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16437276 100 mg 100 miligramos
16411846 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16437276 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17390A
MedChemExpress Loxapine succinate is an orally active dopamine inhibitor, 5-HT receptor antagonist and also a dibenzoxazepine anti-psychotic agent.
Loxapine succinate is an orally active dopamine inhibitor, 5-HT receptor antagonist and also a dibenzoxazepine anti-psychotic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loxapine succinate
CAS 27833-64-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H24ClN3O5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (224.27 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.5 mg/mL (5.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(O)CCC(O)=O.CN1CCN(C2=NC3=CC=CC=C3OC4=CC=C(Cl)C=C24)CC1
Peso molecular (g/mol) 445.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.9
Porcentaje de pureza 99.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation