Learn More
Succinato de loxapina, LoGiCal
Código de producto. 30459530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459530 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459530 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1530.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loxapine Succinate
CAS 27833-64-3
Nombres de analitos o componentes Loxapine Succinate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H18 Cl N3 O . C4 H6 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Loxapine Succinate, 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine butanedioate, Succinic acid, compd. with 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, butanedioate, 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-dibenz[b,f][1,4]oxazepine succinate, CL 71563, Daxolin, Loxapac, Loxitane, Loxitane Capsules
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18ClN3O.C4H6O4/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-7,12H,8-11H2,1H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Tipo de solución Neat
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Oc4ccc(Cl)cc24.OC(=O)CCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido butanodioico;8-cloro-6-(4-metilpiperazin-1-il)benzo[b][1,4]benzoxazepina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 445.9
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.1404 g/mol