Learn More
Succinato de loxapina Lipomed
Código de producto. 30457941
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30457941 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30457941 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMLOX1881SU100
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Succinato de loxapina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loxapine Succinate
CAS 27833-64-3
Nombres de analitos o componentes Loxapine Succinate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H18 Cl N3 O . C4 H6 O4
Sinónimo Loxapine Succinate, 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine butanedioate, Succinic acid, compd. with 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, butanedioate, 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine succinate, CL 71563, Daxolin, Loxapac, Loxitane, Loxitane Capsules
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Oc4ccc(Cl)cc24.OC(=O)CCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido butanodioico;8-cloro-6-(4-metilpiperazin-1-il)benzo[b][1,4 ]benzoxazepina
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 445.9
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.1404 g/mol