Learn More
Succinato de loxapina Lipomed
Descripción
Succinato de loxapina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Loxapine Succinate |
| CAS | 27833-64-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Loxapine Succinate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H18 Cl N3 O . C4 H6 O4 |
| Sinónimo | Loxapine Succinate, 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine butanedioate, Succinic acid, compd. with 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, butanedioate, 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine succinate, CL 71563, Daxolin, Loxapac, Loxitane, Loxitane Capsules |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Oc4ccc(Cl)cc24.OC(=O)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido butanodioico;8-cloro-6-(4-metilpiperazin-1-il)benzo[b][1,4 ]benzoxazepina |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |