Learn More
Loxapine, MedChemExpress
Código de producto. 16427276
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16427276 100 mg 100 miligramos
16401846 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16427276 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17390
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Loxapine is an orally active dopamine inhibitor, 5-HT receptor antagonist and also a dibenzoxazepine anti-psychotic agent.
Loxapine is an orally active dopamine inhibitor, 5-HT receptor antagonist and also a dibenzoxazepine anti-psychotic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loxapine
CAS 10-2-1977
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18ClN3O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (101.67 mM)
SMILES CN1CCN(C2=NC3=CC=CC=C3OC4=CC=C(Cl)C=C24)CC1
Peso molecular (g/mol) 327.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.81
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation