Learn More
Loxapina, LoGiCal
Código de producto. 30459736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459736 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30459736 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0629.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loxapine
CAS 10-2-1977
Nombres de analitos o componentes Loxapine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H18 Cl N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-Chloro-11-(4-methylpiperazino)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, CL 62362, Cloxazepine, HF 3170, LW 3170, Loxapin, Loxapine, Loxitane IM, Oxilapine, S 805, SUM 3170
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18ClN3O/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Oc4ccc(Cl)cc24
Nombre IUPAC 8-cloro-6-(4-metilpiperazin-1-il)benzo[b][1,4]benzoxazepina
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 327.81
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327,1138 g/mol