Learn More
Buerkle™ Cable de descenso
Código de producto. 11882663 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
100 m
25 m
50 m
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable (V2A)
Polipropileno
cobre
Diámetro exterior (métrico):
1,25 mm
2 mm
2,3 mm
4,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Material Diámetro exterior (métrico) unitSize
11882663 10 m cobre 4,5 mm 1 PCS
11892663 25 m cobre 4,5 mm cada uno
11802673 50 m cobre 4,5 mm cada uno
10066361 50 m Polipropileno 2 mm 1 PCS
10157871 25 m Polipropileno 2 mm 1 PCS
10279771 10 m Polipropileno 2 mm cada uno
10107781 10 m Acero inoxidable (V2A) 1,25 mm 1 PCS
10498421 25 m Acero inoxidable (V2A) 1,25 mm 1 PCS
10084800 10 m Acero inoxidable (V2A) 2 mm cada uno
10779972 25 m Acero inoxidable (V2A) 2 mm 1 PCS
10408431 50 m Acero inoxidable (V2A) 1,25 mm 1 PCS
10381132 50 m Acero inoxidable (V2A) 2 mm 1 PCS
17270574 25 m - - cada uno
10579902 10 m Acero inoxidable 2,3 mm 1 PCS
17280574 100 m - - cada uno
15 options
Código de producto. 11882663
Marca: Buerkle™ 53090410
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cable de descenso Buerkle™ para frascos de inmersión y cilindros de inmersión, a juego con los tambores de accionamiento manual fabricados en distintos materiales.
  • Buena resistencia química
  • Para frascos de inmersión y cilindros de inmersión, carretes de tambor de accionamiento manual fabricados en distintos materiales
  • Carga de tracción máx. hasta 10 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cable de bajada
Material cobre
Para utilizar con (aplicación) Muestreadores de inmersión y cilindros de inmersión
Diámetro exterior (métrico) 4,5 mm
Longitud (métrico) 10 m