Learn More
Miele Professional™ Cesta inferior
Código de producto. 10224061 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
:
Dimensiones (F x An x Al): 475 x 231 x 250 mm
Código de producto.
10224061 Dimensiones (F x An x Al): 475 x 231 x 250 mm
1 options
Código de producto. 10224061 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 6439170
Cesta inferior U 175/1 para la carga óptima de instrumental de vidrio de cuello estrecho
  • Equipado con 33 boquillas de inyección
  • Holgura vertical: 170 mm
  • Solo adecuado para usar con cestas superiores O 175 / O 187 / O 184
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo inferior/unidad de inyector móvil
Modelo U 175/1
Para utilizar con (equipo) Modelos: G 7804, G 7883, G7893, G7883CD, PG 8535 y PG 8536, 33 frascos, vasos o matraces de cuello estrecho
Fondo (métrico) 475 mm
Altura (métrico) 250 mm
Anchura (métrico) 231 mm
Cantidad 1 Unidad