Learn More
Estándar de viscosidad a baja temperatura, Paragon Scientific™
Código de producto. 15781928
Cambiar vista
Click to view available options
Viscosidad:
151 216,0 mPa.s (-40°C)
172 195 mPa.s (13 °C)
5989,0 mPa.s (40 °C)
757,0 mPa.s (40 °C)
Tamaño de la unidad:
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Viscosidad Tamaño de la unidad
15781928 5989,0 mPa.s (40 °C) 500 ml
15886461 757,0 mPa.s (40 °C) 500 ml
15568874 151 216,0 mPa.s (-40°C) 500 ml
15578874 172 195 mPa.s (13 °C) 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15781928 Fornitore Paragon Scientific N. del fornitore JF1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    116.55€ / 500 ml
    Ahorro 24.45€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Los estándares de viscosidad a baja temperatura certificados ISO 17025/ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de los viscosímetros capilares de vidrio y otros equipos de medición de la viscosidad en los que la temperatura de funcio
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
  • Tamaño de envase estándar 500 ml
  • Completamente rastreable a las normas nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
  • Specifica
    Nombre del producto químico o material JF1-L
    Viscosidad 5989,0 mPa.s (40 °C)
    Certificaciones/conformidad ISO 17025, UKAS ISO 17034
    Cantidad 500 mL
    Valores nominales citados
    Titolo del prodotto
    Selezionare un problema
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.