Learn More
Estándar de viscosidad a baja temperatura, Paragon Scientific™
Código de producto. 15568874
Cambiar vista
Click to view available options
Viscosidad:
151 216,0 mPa.s (-40°C)
172 195 mPa.s (13 °C)
5989,0 mPa.s (40 °C)
757,0 mPa.s (40 °C)
Tamaño de la unidad:
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Viscosidad Tamaño de la unidad
15568874 151 216,0 mPa.s (-40°C) 500 ml
15886461 757,0 mPa.s (40 °C) 500 ml
15781928 5989,0 mPa.s (40 °C) 500 ml
15578874 172 195 mPa.s (13 °C) 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15568874 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor N120B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    89.44€ / 500 ml
    Ahorro 22.56€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Los estándares de viscosidad a baja temperatura certificados ISO 17025/ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de los viscosímetros capilares de vidrio y otros equipos de medición de la viscosidad en los que la temperatura de funcio
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
  • Tamaño de envase estándar 500 ml
  • Completamente rastreable a las normas nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
  • Especificaciones
    Nombre del producto químico o material N120B
    Viscosidad 151 216,0 mPa.s (-40°C)
    Certificaciones/conformidad ISO 17025, UKAS ISO 17034
    Cantidad 500 mL
    Valores nominales citados