Learn More
Grant Instruments™ Centrífuga de sobremesa de baja velocidad
Código de producto. 11461048
Cambiar vista
Click to view available options
Vel. máx:
2000 rpm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Vel. máx Tamaño de la unidad
11461048 2000 rpm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11461048 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor LMC3000
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
LMC-3000 Centrífuga de sobremesa de baja velocidad con rotores intercambiables para alojar tubos de centrífuga (de 2 a 50 ml) o microplacas.
Centrífuga de sobremesa de baja velocidad LMC-3000 con rotores intercambiables para alojar tubos de centrífuga (de 2 a 50 ml) o microplacas.
La unidad detecta el desequilibrio del rotor para reducir el desgaste, el ruido y la vibración, y viene con temporizador de 1 a 90 minutos con apagado automático cuando se completa un proceso temporizado. Tenga en cuenta que esta unidad no está refrigerada y no tiene funciones de control de temperatura.
  • Rotores intercambiables para alojar tubos de centrífuga (10-15 ml o 50 ml) o microplacas
  • Motor extremadamente silencioso con función de arranque y reducción 'suave' para evitar la sacudida de las muestras
  • Diseño compacto y tamaño reducido.
  • Diagnóstico automático de parada y aviso de DESEQUILIBRIO
  • Garantía de dos años, adecuada para una amplia gama de aplicaciones analíticas, entre ellas análisis biomédico, bioorgánico e inmunoenzimático.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
RCF máx. 1.700 x g
Vel. máx 2000 rpm
Refrigerado No
Tipo de producto Laxco Microscopio clínico rutinario
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 40 °C